Documenti fondamentali
SY3H6E411234
Synthonix Corporation
5-Chloro-2-(ethylsulfonyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.66
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(ethylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-2-12(10,11)7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI
VMBDRTUOQYTNLE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60930.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60930.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)