SY3H6E411089
Synthonix Corporation
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine
Scegli un formato
SKU del venditore: B67797-100MG
CHF 182.48
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B67797-100MG
CHF 182.48
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI
BAFXXIVSWGQMMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67797.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)