Documenti fondamentali
SY3H6E411088
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
Scegli un formato
100 MG
CHF 194.72
1 G
CHF 709.12
SKU del venditore: B67787-100MG
CHF 194.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 194.72
1 G
CHF 709.12
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.49
Numero MDL:
SKU del venditore: B67787-100MG
CHF 194.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClFN2O2/c10-5-1-4-7(2-6(5)12)13-3-8(9(4)11)14(15)16/h1-3H
InChI
IAWVWGGVXZPWRQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67787.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67787.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)