Documenti fondamentali
SY3H6E410FEA
Synthonix Corporation
7-Bromo-5-chloro-2,3-dihydropyrano[4,3,2-de]quinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.54
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-bromo-5-chloro-2,3-dihydropyrano[4,3,2-de]quinoline
Inchi Code
1S/C11H7BrClNO/c12-7-1-2-8-10-6(3-4-15-8)5-9(13)14-11(7)10/h1-2,5H,3-4H2
InChI
WTMWNZRPJAVCPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66968.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66968.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)