SY3H6E40FD34
Synthonix Corporation
4-Bromo-1,7-dichloroisoquinoline
About This Item
Iupac Name
4-bromo-1,7-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrCl2N/c10-8-4-13-9(12)7-3-5(11)1-2-6(7)8/h1-4H
InChI
MPNVIJOSWLWNKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65970.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)