Documenti fondamentali
SY3H6E40FBA2
Synthonix Corporation
5-Bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 390.68
500 MG
CHF 1’713.41
1 G
CHF 3’366.83
SKU del venditore: B64358-100MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 390.68
500 MG
CHF 1’713.41
1 G
CHF 3’366.83
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.09
Numero MDL:
SKU del venditore: B64358-100MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O/c1-11-9(14)7-4-13-8-6(7)2-5(10)3-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI
UTJJZKBWXLYEJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64358.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64358.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)