Documenti fondamentali
SY3H6E40FB6B
Synthonix Corporation
1-(3-Bromophenyl)propan-2-one
Scegli un formato
1 G
CHF 157.98
SKU del venditore: B64129-1G
CHF 157.98
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 157.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Numero MDL:
SKU del venditore: B64129-1G
CHF 157.98
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI
FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64129.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64129.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)