Documenti fondamentali
SY3H6E40FB33
Synthonix Corporation
6-Bromo-1-methyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 2,2-dioxide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.11
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-1-methyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2S/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9-13(10,11)12/h2-4,9H,1H3
InChI
ZCWOEEDQKXMJSG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63172.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63172.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)