Documenti fondamentali
SY3H6E40FAF3
Synthonix Corporation
tert-Butyl (S)-3-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 390.68
1 G
CHF 2’729.96
SKU del venditore: B62904-100MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 390.68
1 G
CHF 2’729.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.8
Numero MDL:
SKU del venditore: B62904-100MG
CHF 390.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3S)-3-(4-chlorophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-8-17-13(10-18)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,13,17H,8-10H2,1-3H3/t13-/m1/s1
InChI
WWWIVVADARKSAS-CYBMUJFWSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62904.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/62904.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)