Documenti fondamentali
SY3H6E40FAD9
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.44
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO2/c7-3-1-6(10(11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H
InChI
YVDJBLFLBBBGMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62752.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62752.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)