Documenti fondamentali
SY3H6E40F93A
Synthonix Corporation
tert-Butyl 5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-8-7-11-10(9-15)5-4-6-12(11)16/h4-6,16H,7-9H2,1-3H3
InChI
HOTHBGIMLRDQNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61419.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61419.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)