SY3H6E40F908
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: B61253-100MG
CHF 145.73
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B61253-100MG
CHF 145.73
Iupac Name
6-bromo-2-nitro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrN3O2/c6-4-2-1-3(7)5(8-4)9(10)11/h1-2H,7H2
InChI
ZPTCUFQLPDXXGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61253.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)