SY3H6E40F905
Synthonix Corporation
tert-Butyl 6-oxo-1,4-oxazepane-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 6-oxo-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-4-5-14-7-8(12)6-11/h4-7H2,1-3H3
InChI
PFSHWTZFMZJJMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61247.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)