Documenti fondamentali
SY3H6E40F125
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3S,4R)-4-hydroxypiperidin-3-yl]carbamate
Scegli un formato
100 MG
CHF 243.71
250 MG
CHF 353.94
500 MG
CHF 647.88
SKU del venditore: B60438-100MG
CHF 243.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 243.71
250 MG
CHF 353.94
500 MG
CHF 647.88
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
SKU del venditore: B60438-100MG
CHF 243.71
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-hydroxypiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-6-11-5-4-8(7)13/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8+/m0/s1
InChI
REUNVCLBHFFYFH-JGVFFNPUSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60438.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60438.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)