Documenti fondamentali
SY3H6E40F122
Synthonix Corporation
tert-butyl 9-azabicyclo[3.3.1]non-2-ene-9-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 219.22
250 MG
CHF 378.44
500 MG
CHF 586.64
SKU del venditore: B60428-100MG
CHF 219.22
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 219.22
250 MG
CHF 378.44
500 MG
CHF 586.64
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.32
Numero MDL:
SKU del venditore: B60428-100MG
CHF 219.22
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
tert-butyl 9-azabicyclo[3.3.1]non-2-ene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-13(2,3)16-12(15)14-10-6-4-7-11(14)9-5-8-10/h4,6,10-11H,5,7-9H2,1-3H3
InChI
ACCNFDOYJVWSBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/60428.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60428.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)