Documenti fondamentali
SY3H6E40F033
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(3S,4R)-3-hydroxypiperidin-4-yl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-hydroxy-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-4-5-11-6-8(7)13/h7-8,11,13H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)/t7-,8+/m1/s1
InChI
MLTCALYMVICSBJ-SFYZADRCSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25071.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25071.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)