SY3H6E40F021
Synthonix Corporation
7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: B20129-100MG
CHF 439.67
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B20129-100MG
CHF 439.67
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
7-bromopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c8-6-3-1-2-5-4-7(9)10-11(5)6/h1-4H,(H2,9,10)
InChI
CEDAWEFIYCHMTI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/20129.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)