Documenti fondamentali
SY3H6E40F010
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{4-hydroxybicyclo[2.2.2]octan-1-yl}carbamate
Scegli un formato
100 MG
CHF 402.93
250 MG
CHF 623.39
500 MG
CHF 868.34
SKU del venditore: B18035-100MG
CHF 402.93
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 402.93
250 MG
CHF 623.39
500 MG
CHF 868.34
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.33
Numero MDL:
SKU del venditore: B18035-100MG
CHF 402.93
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (4-hydroxybicyclo[2.2.2]octan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-11(2,3)17-10(15)14-12-4-7-13(16,8-5-12)9-6-12/h16H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
MSWXCWNGGPGPDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18035.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/18035.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)