Documenti fondamentali
SY3H6E40EFB0
Synthonix Corporation
4-Aminobenzene-1,3-disulfonic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 121.24
SKU del venditore: A69533-250MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 121.24
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.26
Numero MDL:
SKU del venditore: A69533-250MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-1,3-benzenedisulfonic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO6S2/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)
InChI
IMUUNYPYNWXUBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69533.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69533.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)