Documenti fondamentali
SY3H6E40EF1F
Synthonix Corporation
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.14
Numero MDL:
Iupac Name
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-8-bromo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Inchi Code
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68654.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68654.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)