Documenti fondamentali
SY3H6E40EC52
Synthonix Corporation
4-Amino-2-(methylthio)thiazole-5-carbonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 101.64
1 G
CHF 170.23
5 G
CHF 476.42
SKU del venditore: A62622-250MG
CHF 101.64
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 101.64
1 G
CHF 170.23
5 G
CHF 476.42
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.25
Numero MDL:
SKU del venditore: A62622-250MG
CHF 101.64
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-(methylsulfanyl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3S2/c1-9-5-8-4(7)3(2-6)10-5/h7H2,1H3
InChI
USUFPYSYQQCDED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62622.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/62622.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)