Documenti fondamentali
SY3H5815FAC6
Synthonix Corporation
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c1-2-5-9-7(3-1)8-4-6-10-11-8/h1-6H,(H,10,11)
InChI
HKEWOTUTAYJWQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/9922.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9922.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)