Documenti fondamentali
SY3H5815FAB6
Synthonix Corporation
3-Isopropylphenylboronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 86.94
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 145.73
SKU del venditore: P3940-250MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 86.94
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 145.73
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.01
Numero MDL:
SKU del venditore: P3940-250MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-isopropylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO2/c1-7(2)8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI
QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/3940.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3940.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)