Documenti fondamentali
SY3H5815FAAB
Synthonix Corporation
(1H-Pyrrol-3-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Numero MDL:
Iupac Name
1H-pyrrol-3-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,7H,3,6H2
InChI
YECAHBRVIMAHCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Orange to Brown Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/26218.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26218.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)