Documenti fondamentali
SY3H5815F9B8
Synthonix Corporation
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(4-methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI
JCXZKUZXVQKENT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24200.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24200.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)