Documenti fondamentali
SY3H5815F84B
Synthonix Corporation
Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 84.50
250 MG
CHF 104.09
1 G
CHF 108.99
SKU del venditore: E9329-100MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 84.50
250 MG
CHF 104.09
1 G
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
SKU del venditore: E9329-100MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-7-5-3-4-6-8(7)11-12-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
YLKPTYMNELPKOL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/9329.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/9329.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)