SY3H5815F842
Synthonix Corporation
4-Ethoxy-3-nitropyridine
Scegli un formato
SKU del venditore: E4514-250MG
CHF 78.37
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E4514-250MG
CHF 78.37
Iupac Name
4-ethoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-3-4-8-5-6(7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI
ABOSMHRLVUWEMT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4514.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)