SY3H5815F7F9
Synthonix Corporation
Ethyl 3,4-difluorobenzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: E19856-5G
CHF 84.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E19856-5G
CHF 84.50
Iupac Name
ethyl 3,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI
NKIWNSXGZXESSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19856.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)