Documenti fondamentali
SY3H5815F783
Synthonix Corporation
N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
Scegli un formato
1 G
CHF 82.05
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 145.73
SKU del venditore: D23980-1G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 82.05
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 145.73
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.22
Numero MDL:
SKU del venditore: D23980-1G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N,N-dimethyl-N-(4-piperidinyl)amine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI
YFJAIURZMRJPDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/23980.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23980.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)