Documenti fondamentali
SY3H5815F75D
Synthonix Corporation
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 78.37
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
SKU del venditore: D21983-100MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 78.37
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192
Numero MDL:
SKU del venditore: D21983-100MG
CHF 78.37
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChI
VGKZZKKTZKRCPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/21983.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/21983.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)