Documenti fondamentali
SY3H5815F73C
Synthonix Corporation
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 329.45
250 MG
CHF 513.16
500 MG
CHF 819.35
SKU del venditore: D16430-100MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 329.45
250 MG
CHF 513.16
500 MG
CHF 819.35
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
SKU del venditore: D16430-100MG
CHF 329.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-6-3-4-7-8(6)5-1/h3-4H,1-2,5H2
InChI
LQKUERRPRLVSLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/16430.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16430.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)