Documenti fondamentali
SY3H5815F6FD
Synthonix Corporation
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.59
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c7-4-1-2-5-9-6(8)10-11(5)3-4/h1-3H,(H2,8,10)
InChI
LXNPYPUQZKXAIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/27757.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/27757.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)