SY3H5815F6B4
Synthonix Corporation
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Scegli un formato
SKU del venditore: C23914-100MG
CHF 85.72
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C23914-100MG
CHF 85.72
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h3-4,6,11H,1-2,5H2
InChI
PASUADIMFGAUDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23914.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)