SY3H5815F688
Synthonix Corporation
4-Chloroindolin-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: C22284-100MG
CHF 78.37
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C22284-100MG
CHF 78.37
Iupac Name
4-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-3-7-5(6)4-8(11)10-7/h1-4,10-11H
InChI
IWAPIHWGMXZWBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22284.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)