SY3H5815F554
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
Scegli un formato
SKU del venditore: B25221-1G
CHF 84.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: B25221-1G
CHF 84.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI
IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25221.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)