Documenti fondamentali
SY3H5815F501
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 82.05
5 G
CHF 89.39
10 G
CHF 96.74
SKU del venditore: B23070-1G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 82.05
5 G
CHF 89.39
10 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.02
Numero MDL:
SKU del venditore: B23070-1G
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI
AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/23070.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23070.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)