Documenti fondamentali
SY3H580D8A6F
Synthonix Corporation
trans-2-(difluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 1’125.53
5 G
CHF 3’244.35
10 G
CHF 6’428.70
SKU del venditore: D60171-1G
CHF 1’125.53
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’125.53
5 G
CHF 3’244.35
10 G
CHF 6’428.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.1
Numero MDL:
SKU del venditore: D60171-1G
CHF 1’125.53
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2R)-2-(difluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6F2O2/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1H2,(H,8,9)/t2-,3-/m1/s1
InChI
AQPYFAYLGMEWCD-PWNYCUMCSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60171.html
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60171.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)