Documenti fondamentali
SY3H580D8A14
Synthonix Corporation
tert-butyl (3S)-3-amino-3-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 1’235.76
5 G
CHF 3’575.03
SKU del venditore: B60170-1G
CHF 1’235.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’235.76
5 G
CHF 3’575.03
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
SKU del venditore: B60170-1G
CHF 1’235.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (S)-3-amino-3-methylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-5-10(4,11)7-12/h5-7,11H2,1-4H3/t10-/m0/s1
InChI
KYRWEDDXBNZACB-JTQLQIEISA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60170.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60170.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)