Documenti fondamentali
SY3H580D8909
Synthonix Corporation
4-aminobicyclo[2.2.1]heptan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.65
Numero MDL:
Iupac Name
4-aminobicyclo[2.2.1]heptan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-6-1-3-7(9,5-6)4-2-6;/h9H,1-5,8H2;1H
InChI
SWEUQJKVIMOEJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59903.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59903.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)