Documenti fondamentali
SY3H3D682C43
Synthonix Corporation
N-(2-Oxopropyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(2-oxopropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-4(7)3-6-5(2)8/h3H2,1-2H3,(H,6,8)
InChI
SICIPBMLFSQZEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid or Semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/41261.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41261.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)