Documenti fondamentali
SY3H3D682B21
Synthonix Corporation
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Scegli un formato
250 MG
CHF 82.05
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 206.97
SKU del venditore: T57880-250MG
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 82.05
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 206.97
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.31
Numero MDL:
SKU del venditore: T57880-250MG
CHF 82.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C14H20/c1-13(2)9-10-14(3,4)12-8-6-5-7-11(12)13/h5-8H,9-10H2,1-4H3
InChI
CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/57880.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57880.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)