Documenti fondamentali
SY3H3D682705
Synthonix Corporation
2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.5
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C8H7Cl3O2/c9-5-3-6(10)8(7(11)4-5)13-2-1-12/h3-4,12H,1-2H2
InChI
LZTZSANFAWWCRW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/48605.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48605.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)