Documenti fondamentali
SY3H3D68269A
Synthonix Corporation
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6-3-5(4-12)1-2-11-6/h1-3,12H,4H2
InChI
UOQWDROTEICSEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/45503.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45503.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)