Documenti fondamentali
SY3H3D6823DB
Synthonix Corporation
2,3,5-Trichloroisonicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.45
Numero MDL:
Iupac Name
2,3,5-trichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2Cl3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
InChI
TYMTYHMQJHSRIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/41747.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41747.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)