Documenti fondamentali
SY3H3D682346
Synthonix Corporation
(S)-Tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.58
Numero MDL:
Iupac Name
(3S)-tetrahydro-3-furanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
InChI
MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40344.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40344.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)