SY3H3D681D68
Synthonix Corporation
5-Phenyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: P56400-250MG
CHF 82.05
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: P56400-250MG
CHF 82.05
Iupac Name
5-phenyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)10-8(11(16)17)6-9(18-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,16,17)
InChI
IEFJRMAEBBJXSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56400.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)