Documenti fondamentali
SY3H3D6811DC
Synthonix Corporation
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.11
Numero MDL:
Iupac Name
1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-3-1-5(2-4-6)11(12)13/h1-4H
InChI
UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Slightly pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/44485.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/44485.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)