Documenti fondamentali
SY3H3D6811DB
Synthonix Corporation
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Scegli un formato
5 G
CHF 77.15
10 G
CHF 84.50
25 G
CHF 96.74
SKU del venditore: N44484-5G
CHF 77.15
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 77.15
10 G
CHF 84.50
25 G
CHF 96.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.11
Numero MDL:
SKU del venditore: N44484-5G
CHF 77.15
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-3-1-2-5(4-6)11(12)13/h1-4H
InChI
QBWJNDOQIAARBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/44484.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44484.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)