Documenti fondamentali
SY3H3D6811B5
Synthonix Corporation
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
Scegli un formato
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 91.84
5 G
CHF 133.49
SKU del venditore: N41843-250MG
CHF 85.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 91.84
5 G
CHF 133.49
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.1
Numero MDL:
SKU del venditore: N41843-250MG
CHF 85.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O3/c7-6(8,9)3-1-4(11(13)14)5(12)10-2-3/h1-2H,(H,10,12)
InChI
JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown or Yellow-green Solid
Product Link
https://synthonix.com/41843.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41843.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)