SY3H3D681124
Synthonix Corporation
4-Methoxy-5-(3-morpholinopropoxy)-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Iupac Name
4-methoxy-5-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C15H19N3O5/c1-21-14-10-13(18(19)20)12(11-16)9-15(14)23-6-2-3-17-4-7-22-8-5-17/h9-10H,2-8H2,1H3
InChI
FYCDMKYKGPHRFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58340.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)